Stampa…
Pimelonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Heptanedinitrile, 1,5-Dicyanopentane, Pentamethylene dicyanide
P0049-25ML P0049-500ML
TCIAP0049-25MLEA 45 EUR
TCIAP0049-25ML TCIAP0049-500ML
Pimelonitrile ≥98.0% (by GC)
Pimelonitrile
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 175°C
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 112 °C
MDL Number: MFCD00001980
CAS Number: 646-20-8
EINECS: 211-469-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9ccff2d1dc318018dcf1f5252a178fb9df3d2cc&vid=f9ccff2d1dc318018dcf1f5252a178fb9df3d2cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %