Stampa…
Adiponitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0168-25ML A0168-500ML
TCIAA0168-25MLEA 16 EUR
TCIAA0168-25ML TCIAA0168-500ML
Adiponitrile ≥98.0% (by GC)
Adiponitrile
Formula: C₆H₈N₂
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93°C
MDL Number: MFCD00001975
CAS Number: 111-69-3
EINECS: 203-896-3
UN: 2205
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58e68b6a63150c12fe3cbf6dd92534946da6a86f&vid=58e68b6a63150c12fe3cbf6dd92534946da6a86f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %