Stampa…
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1525-25G B1525-250G
TCIAB1525-25GEA 49 EUR
TCIAB1525-25G TCIAB1525-250G
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol ≥98.0% (by GC)
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Formula: C₉H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 363 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 133…134 °C
Densità: 1,382 g/cm³ (-173 °C)
MDL Number: MFCD00004619
CAS Number: 91-04-3
EINECS: 202-036-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc0ae98fa2502539fbba6461e80e6950a074957c&vid=bc0ae98fa2502539fbba6461e80e6950a074957c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in THF very faint turbidity