Stampa…
(±)-1,2-Octanediol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
O0277-25G O0277-400G
TCIAO0277-25GEA 30 EUR
TCIAO0277-25G TCIAO0277-400G
(±)-1,2-Octanediol ≥96.0% (by GC)
(±)-1,2-Octanediol
Formula: C₈H₁₈O₂
Peso molecolare: 146,23 g/mol
Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 36 °C
MDL Number: MFCD00010738
CAS Number: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d85cee1271962a539af9ebec17cfc301d9700733&vid=d85cee1271962a539af9ebec17cfc301d9700733&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %