Stampa…
Glicole trietilenico ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
T0428-25G T0428-500G
TCIAT0428-25GEA 16 EUR
TCIAT0428-25G TCIAT0428-500G
Glicole trietilenico ≥99.0% (by GC)
Glicole trietilenico
Formula: C₆H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 276°C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 174°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002880
CAS Number: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 14,09670
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&vid=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %