Stampa…
2-(2-Metossietossi)etanolo ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
M0537-25ML M0537-500ML
TCIAM0537-25MLEA 16 EUR
TCIAM0537-25ML TCIAM0537-500ML
2-(2-Metossietossi)etanolo ≥99.0% (by GC) stabilizzato
2-(2-Metossietossi)etanolo
Formula: C₅H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 193°C
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 105°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002871
CAS Number: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 14,06037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&vid=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %