Stampa…
2-Anilinoethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0466-25G A0466-500G
TCIAA0466-25GEA 16 EUR
TCIAA0466-25G TCIAA0466-500G
2-Anilinoethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Anilinoethanol
Formula: C₆H₅NHCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 163°C
MDL Number: MFCD00002832
CAS Number: 122-98-5
EINECS: 204-588-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cebb860478c66d8032461fdbbcfa0cc55c973556&vid=cebb860478c66d8032461fdbbcfa0cc55c973556&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %