Stampa…
Trimethyl orthoformate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
O0068-25ML O0068-500ML
TCIAO0068-25MLEA 17 EUR
TCIAO0068-25ML TCIAO0068-500ML
Trimethyl orthoformate ≥98.0% (by GC)
Trimethyl orthoformate
Formula: C₄H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15°C
MDL Number: MFCD00008483
CAS Number: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77041bf6d4924558373f99b6c27efcdec399ff8b&vid=77041bf6d4924558373f99b6c27efcdec399ff8b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %