Stampa…
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0830-25ML B0830-5ML B0830-100ML
TCIAB0830-25MLEA 90 EUR
TCIAB0830-25ML TCIAB0830-5ML TCIAB0830-100ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥95.0% (by GC)
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Punto di ebollizione: 142°C
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008269
CAS Number: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c99fa185b97f6241bc433a6ee06039fdd3d44d9b&vid=c99fa185b97f6241bc433a6ee06039fdd3d44d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %