Stampa…
trans-Cinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0352-25ML C0352-500ML
TCIAC0352-25MLEA 16 EUR
TCIAC0352-25ML TCIAC0352-500ML
trans-Cinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
trans-Cinnamaldehyde
Formula: C₉H₈O
Punto di ebollizione: 252 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: -8°C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 129°C
MDL Number: MFCD00007000
CAS Number: 14371-10-9
Merck Index: 14,02297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5239c6e52473c74871574276574883fc3da4213&vid=c5239c6e52473c74871574276574883fc3da4213&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %