trans-2-Pentenoic acid ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 97°C Densità: 0,9903 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 102°C |
MDL Number:
MFCD00002704 CAS Number: 13991-37-2 EINECS: 237-791-9 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |