Stampa…
trans-2-Hexenoic acid ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: trans-Hex-2-enoic acid
H0383-25G H0383-250G
TCIAH0383-25GEA 44 EUR
TCIAH0383-25G TCIAH0383-250G
trans-2-Hexenoic acid ≥98.0% (by GC)
trans-2-Hexenoic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Punto di fusione: 32 °C
Densità: 0,946 g/cm³ (45 °C)
MDL Number: MFCD00002705
CAS Number: 13419-69-7
EINECS: 236-528-5
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f633555afd462afe595c8b3e28903dc14ab4f3&vid=48f633555afd462afe595c8b3e28903dc14ab4f3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %