Stampa…
Methyl crotonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0419-25ML C0419-500ML C0419-100ML
TCIAC0419-25MLEA 29 EUR
TCIAC0419-25ML TCIAC0419-500ML TCIAC0419-100ML
Methyl crotonate ≥98.0% (by GC)
Methyl crotonate
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 120°C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 29°C
MDL Number: MFCD00009287
CAS Number: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f93639708b76340e21828a58182b43181edcf99&vid=8f93639708b76340e21828a58182b43181edcf99&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %