Ethyl crotonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 143 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –79 °C Densità: 0,9208 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 39°C |
MDL Number:
MFCD00009289 CAS Number: 623-70-1 EINECS: 210-808-7 UN: 1862 ADR: 3,II Merck Index: 14,02597 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |