Stampa…
Thiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T0185-25G T0185-5G
TCIAT0185-25GEA 158 EUR
TCIAT0185-25G TCIAT0185-5G
Thiazole ≥98.0% (by GC)
Thiazole
Formula: C₃H₃NS
Peso molecolare: 85,13 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 26°C
MDL Number: MFCD00005315
CAS Number: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09307
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1459f9331b8e7563d017e3430fe6f813ddc850&vid=0b1459f9331b8e7563d017e3430fe6f813ddc850&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %