Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₁₂FN·4H₂O Punto di fusione: 39…44 °C Densità: 1,115 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00149968 CAS Number: 17787-40-5 EINECS: 206-769-0 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Water | 40.0 to 45.0 % |
TMAF-HF | max. 2.0 % |