Stampa…
Piridinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1637-25G P1637-500G P1637-100G
TCIAP1637-25GEA 16 EUR
TCIAP1637-25G TCIAP1637-500G TCIAP1637-100G
Piridinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Piridinio cloruro
Formula: C₅H₆ClN
Punto di ebollizione: 222,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 144 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012802
CAS Number: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d3f3a74d07f3a2bd6b286da8a788df6fa680368&vid=2d3f3a74d07f3a2bd6b286da8a788df6fa680368&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %