Propionato di propile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
Propionic acid propyl ester
P0511-25ML
P0511-500ML
TCIAP0511-25MLEA
16
EUR
TCIAP0511-25ML
TCIAP0511-500ML
Propionato di propile ≥98.0% (by GC)
Propionato di propile
Formula:
C₆H₁₂O₂ Peso molecolare: 116,16 g/mol Punto di ebollizione: 122°C Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 27°C |
MDL Number:
MFCD00009373 CAS Number: 106-36-5 EINECS: 203-389-7 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,07867 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |