Stampa…
Benzyl propionate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P0501-25ML P0501-500ML
TCIAP0501-25MLEA 17 EUR
TCIAP0501-25ML TCIAP0501-500ML
Benzyl propionate ≥99.0% (by GC)
Benzyl propionate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 222°C
Densità: 1,029 to 1.033 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 108°C
MDL Number: MFCD00027003
CAS Number: 122-63-4
EINECS: 204-559-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b55b34fe39b9041dbdd77b1515187407618bfbe3&vid=b55b34fe39b9041dbdd77b1515187407618bfbe3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %