Formiato di pentile ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 130°C Punto di fusione: –73 °C Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 32°C |
MDL Number:
MFCD00040440 CAS Number: 638-49-3 EINECS: 211-340-6 UN: 1109 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |