Stampa…
Benzyl formate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Formic acid benzyl ester
F0050-25G F0050-500G
TCIAF0050-25GEA 16 EUR
TCIAF0050-25G TCIAF0050-500G
Benzyl formate ≥95.0% (by GC)
Benzyl formate
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 201°C
Flash Pt: 94°C
MDL Number: MFCD00014128
CAS Number: 104-57-4
EINECS: 203-214-4
Merck Index: 14,01134
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %