Stampa…
L(+)-Ribose ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: (2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
R0068-1G R0068-25G R0068-5G
TCIAR0068-1GEA 21 EUR
TCIAR0068-1G TCIAR0068-25G TCIAR0068-5G
L(+)-Ribose ≥98.0% (by HPLC)
L(+)-Ribose
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167010
CAS Number: 24259-59-4
EINECS: 246-110-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ccbedbd80447375505bc2c4d35ba21bfadf597&vid=85ccbedbd80447375505bc2c4d35ba21bfadf597&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +21.0 deg (C=1, H2O)