Stampa…
Indazole ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 1H-Indazole
I0278-1G I0278-5G
TCIAI0278-1GEA 25 EUR
TCIAI0278-1G TCIAI0278-5G
Indazole ≥99.0% (by GC)
Indazole
Formula: C₇H₆N₂
Punto di ebollizione: 270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147…149 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005691
CAS Number: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 14,04936
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c55c87bf69c708b411cba23ef768f62c372b86c&vid=5c55c87bf69c708b411cba23ef768f62c372b86c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C