Stampa…

Ethoxytrimethylsilane ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Trimethyl(ethoxy)silane

T1394-25ML T1394-250ML
TCIAT1394-25MLEA 16 EUR
TCIAT1394-25ML TCIAT1394-250ML
Ethoxytrimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Ethoxytrimethylsilane
Formula: C₅H₁₄OSi
Peso molecolare: 118,25 g/mol
Punto di ebollizione: 75°C
Punto di fusione: –83 °C
Densità: 0,7573 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –18°C
MDL Number: MFCD00009069
CAS Number: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&vid=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR