Furfuryl acetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₇H₈O₃ Punto di ebollizione: 175 °C (1013 hPa) Densità: 1,1176 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 65°C |
MDL Number:
MFCD00003251 CAS Number: 623-17-6 EINECS: 210-775-9 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |