Stampa…
2-(2-butossietossi)etile acetato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Diethyleneglycolmonobutyletheracetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
D0499-25ML D0499-500ML
TCIAD0499-25MLEA 16 EUR
TCIAD0499-25ML TCIAD0499-500ML
2-(2-butossietossi)etile acetato ≥98.0% (by GC)
2-(2-butossietossi)etile acetato
Formula: C₁₀H₂₀O₄
Peso molecolare: 204.27 g/mol
Punto di ebollizione: 247°C
Punto di fusione: –32°C
Flash Pt: 124°C
MDL Number: MFCD00009458
CAS Number: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&vid=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %