Dimethyl sulphone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₂H₆O₂S Punto di ebollizione: 238°C Punto di fusione: 107…110 °C Densità: 1,17 g/cm³ (110 °C) |
MDL Number:
MFCD00007566 CAS Number: 67-71-0 EINECS: 200-665-9 Merck Index: 14,03258 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |