Stampa…
Malononitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0033-25G M0033-500G M0033-100G
TCIAM0033-25GEA 16 EUR
TCIAM0033-25G TCIAM0033-500G TCIAM0033-100G
Malononitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Malononitrile
Formula: C₃H₂N₂
Punto di ebollizione: 220 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001883
CAS Number: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5186e4b34eadbcdb8884da1e9e36931b9b0058&vid=9c5186e4b34eadbcdb8884da1e9e36931b9b0058&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %