Stampa…
Bis(dimethylamino)dimethylsilane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B2150-25ML B2150-250ML
TCIAB2150-25MLEA 29 EUR
TCIAB2150-25ML TCIAB2150-250ML
Bis(dimethylamino)dimethylsilane ≥97.0% (by GC)
Bis(dimethylamino)dimethylsilane
Formula: C₆H₁₈N₂Si
Punto di ebollizione: 128°C
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,809 g/cm³ (22 °C)
Flash Pt: -7°C
MDL Number: MFCD00008296
CAS Number: 3768-58-9
EINECS: 223-200-1
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2579e2a13d55841f64041503a58817ed00b1c54b&vid=2579e2a13d55841f64041503a58817ed00b1c54b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %