Stampa…
Methyl cyanoacetate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-cyanoacetate
C0442-25ML C0442-500ML
TCIAC0442-25MLEA 16 EUR
TCIAC0442-25ML TCIAC0442-500ML
Methyl cyanoacetate ≥99.0% (by GC)
Methyl cyanoacetate
Formula: C₄H₅NO₂
Punto di ebollizione: 205°C
Punto di fusione: –22,5 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 105°C
MDL Number: MFCD00001939
CAS Number: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&vid=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %