Etile cianoacetato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₇NO₂ Punto di ebollizione: 209 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –22 °C Densità: 1,063 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 110°C |
MDL Number:
MFCD00001940 CAS Number: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Merck Index: 14,03786 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |