Butyl cyanoacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cyanoacetic acid butyl ester
Formula:
C₇H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 231°C Punto di fusione: –80 °C Densità: 1,001 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 112°C |
MDL Number:
MFCD00001941 CAS Number: 5459-58-5 EINECS: 226-730-1 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...