Stampa…

Isopropyl cyanoacetate ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Isopropyl 2-cyanoacetate

C1001-25ML C1001-500ML
TCIAC1001-25MLEA 17 EUR
TCIAC1001-25ML TCIAC1001-500ML
Isopropyl cyanoacetate ≥97.0% (by GC)
Isopropyl cyanoacetate
Formula: C₆H₉NO₂
Peso molecolare: 127,14 g/mol
Punto di ebollizione: 206°C
Flash Pt: 99°C
MDL Number: MFCD00019842
CAS Number: 13361-30-3
EINECS: 236-421-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f119e069ce51c02523dc5d2fdfc2ef18ad4b552&vid=6f119e069ce51c02523dc5d2fdfc2ef18ad4b552&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR