Stampa…
tert-Butyl cyanoacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2-cyanoacetate
C1441-25ML C1441-250ML
TCIAC1441-25MLEA 34 EUR
TCIAC1441-25ML TCIAC1441-250ML
tert-Butyl cyanoacetate ≥97.0% (by GC)
tert-Butyl cyanoacetate
Formula: C₇H₁₁NO₂
Peso molecolare: 141,17 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Densità: 0,987 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001938
CAS Number: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&vid=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %