Stampa…
Allyl cyanoacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1039-25G C1039-500G
TCIAC1039-25GEA 35 EUR
TCIAC1039-25G TCIAC1039-500G
Allyl cyanoacetate ≥97.0% (by GC)
Allyl cyanoacetate
Formula: C₆H₇NO₂
Punto di ebollizione: 101°C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91 °C
MDL Number: MFCD00013817
CAS Number: 13361-32-5
EINECS: 236-423-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d8e3551272b84bc05bac392a00a3bd2d1497e0b&vid=1d8e3551272b84bc05bac392a00a3bd2d1497e0b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %