Oleyl alcohol >60.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
O0058-25ML
O0058-500ML
TCIAO0058-25MLEA
16
EUR
TCIAO0058-25ML
TCIAO0058-500ML
Oleyl alcohol >60.0% (by GC)
Oleyl alcohol
Formula:
C₁₈H₃₆O Punto di ebollizione: 207°C Punto di fusione: 13…19 °C Densità: 0,85 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 189°C |
MDL Number:
MFCD00002993 CAS Number: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Merck Index: 14,06831 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 60.0 % |