Stampa…
N-Etilmaleimmide (NEM) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
E0136-1G E0136-25G E0136-5G
TCIAE0136-1GEA 16 EUR
TCIAE0136-1G TCIAE0136-25G TCIAE0136-5G
N-Etilmaleimmide (NEM) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-Etilmaleimmide (NEM)
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Punto di ebollizione: 210°C
Punto di fusione: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005509
CAS Number: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03822
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75684be9e71dcccdae31ec13c778b28fdaa66756&vid=75684be9e71dcccdae31ec13c778b28fdaa66756&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency