Oleyl amine >50.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
cis-9-Octadecenylamine, (9Z)-9-Octadecen-1-amine, (Z)-Octadec-9-en-1-amine
O0059-25ML
O0059-500ML
O0059-100ML
TCIAO0059-25MLEA
16
EUR
TCIAO0059-25ML
TCIAO0059-500ML
TCIAO0059-100ML
Oleyl amine >50.0% (by GC)
Oleyl amine
Formula:
C₁₈H₃₇N Peso molecolare: 267,5 g/mol Punto di ebollizione: 364 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 21 °C Densità: 0,813 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 158°C |
MDL Number:
MFCD00066507 CAS Number: 112-90-3 EINECS: 204-015-5 UN: 2735 ADR: 8,II |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 50.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...