N-Benzylmaleimide ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Punto di ebollizione: 177°C Punto di fusione: 70…72 °C Densità: 1,296 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00014540 CAS Number: 1631-26-1 EINECS: 216-631-1 UN: 1759 ADR: 8,II |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |