Phenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
C0649-25ML
C0649-500ML
C0649-100ML
TCIAC0649-25MLEA
16
EUR
TCIAC0649-25ML
TCIAC0649-500ML
TCIAC0649-100ML
Phenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Phenyl chloroformate
Formula:
C₇H₅ClO₂ Punto di ebollizione: 187°C Punto di fusione: –28 °C Densità: 1,248 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 78°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000637 CAS Number: 1885-14-9 EINECS: 217-547-8 UN: 2746 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |