Stampa…

Etile cloroacetato ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Cloroacetato di etile

C0092-25ML C0092-500ML
TCIAC0092-25MLEA 16 EUR
TCIAC0092-25ML TCIAC0092-500ML
Etile cloroacetato ≥98.0% (by GC)
Etile cloroacetato
Formula: C₄H₇ClO₂
Peso molecolare: 122,55 g/mol
Punto di ebollizione: 143°C
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
MDL Number: MFCD00000932
CAS Number: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN: 1181
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03783
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5ed0c1a69653b3ebec5a5f312d718069243c4af&vid=b5ed0c1a69653b3ebec5a5f312d718069243c4af&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR