Stampa…
Cloroacetato di isopropile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0948-25ML C0948-500ML
TCIAC0948-25MLEA 16 EUR
TCIAC0948-25ML TCIAC0948-500ML
Cloroacetato di isopropile ≥98.0% (by GC)
Cloroacetato di isopropile
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Punto di ebollizione: 150°C
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 45°C
MDL Number: MFCD00040410
CAS Number: 105-48-6
EINECS: 203-301-7
UN: 2947
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29b4c4db5a14484f5216f30a7fcd433001ec8cec&vid=29b4c4db5a14484f5216f30a7fcd433001ec8cec&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %