Stampa…
tert-Butyl chloroacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1267-25ML C1267-500ML
TCIAC1267-25MLEA 22 EUR
TCIAC1267-25ML TCIAC1267-500ML
tert-Butyl chloroacetate ≥97.0% (by GC)
tert-Butyl chloroacetate
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Punto di ebollizione: 60°C
Densità: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28°C
MDL Number: MFCD00000930
CAS Number: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01563
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc20e6cd3c9d4c39b6f7258f53745c8a17f2dfa1&vid=dc20e6cd3c9d4c39b6f7258f53745c8a17f2dfa1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %