Benzyl bromoacetate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzyl 2-bromoacetate, Bromoacetic benzyl ester
Formula:
C₉H₉BrO₂ Peso molecolare: 229.07 g/mol Punto di ebollizione: 170°C |
MDL Number:
MFCD00000190 CAS Number: 5437-45-6 EINECS: 226-611-4 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...