tert-Butyl bromoacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
BrCH₂COOC(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 76°C Densità: 1,338 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 49°C |
MDL Number:
MFCD00000188 CAS Number: 5292-43-3 EINECS: 226-133-6 UN: 2924 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |