Stampa…
5-Methylthiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2234-25G M2234-5G
TCIAM2234-25GEA 458 EUR
TCIAM2234-25G TCIAM2234-5G
5-Methylthiazole ≥98.0% (by GC)
5-Methylthiazole
Formula: C₄H₅NS
Punto di ebollizione: 142°C
Densità: 1,127 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 42°C
MDL Number: MFCD00005335
CAS Number: 3581-89-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67c1f2a8bfaa79744fb7913a3f80b55dd86136cd&vid=67c1f2a8bfaa79744fb7913a3f80b55dd86136cd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %