Stampa…
5-Metilfenazoniometilsolfato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H56718.06 H56718.14
H56718.06EA 175 EUR
H56718.06 H56718.14
5-Metilfenazoniometilsolfato ≥98%
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Purity: 98+% CAS No.: 299-11-6 Molecular Formula: C13H11N2.CH3SO4 Formula Weight: 306.34 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Punto di fusione: 198 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00011923
CAS Number: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185