9-Hydroxyfluorene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
|
Synonyms:
9-Fluorenol, Fluoren-9-ol
F0229-25G
F0229-250G
TCIAF0229-25GEA
42
EUR
TCIAF0229-25G
TCIAF0229-250G
9-Hydroxyfluorene ≥99.0% (by GC)
9-Hydroxyfluorene
Formula:
C₁₃H₁₀O Peso molecolare: 182,22 g/mol Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 152…157 °C Densità: 1,151 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001135 CAS Number: 1689-64-1 EINECS: 216-879-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 155.0 to 158.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...