5-Chlorovaleryl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1575-61-7
Molecular Formula: C5H8Cl2O
Formula Weight: 155.02
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.464
Boiling Point: 38-39°
Beilstein Reference: 1745182
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000758
Formula:
C₅H₈Cl₂O Punto di ebollizione: 38…39 °C Densità: 1,2 Flash Pt: 91 °C (196 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000758 CAS Number: 1575-61-7 EINECS: 216-403-1 UN: 3265 ADR: 8,II |