Stampa…

5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

B2823-25G B2823-5G
TCIAB2823-25GEA 202 EUR
TCIAB2823-25G TCIAB2823-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine ≥97.0% (by GC)
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formula: C₄HBrCl₂N₂
Peso molecolare: 227,87 g/mol
Punto di ebollizione: 288 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,781 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00127818
CAS Number: 36082-50-5
UN: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c391db09ff380877552ce52f6e7579b2980f840&vid=3c391db09ff380877552ce52f6e7579b2980f840&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR